Merck
37919
Supelco
無水テトラサイクリン 塩酸塩
VETRANAL®, analytical standard
別名:
(4S,4aS,12aS)-4-(ジメチルアミノ)-1,4,4a,5,12,12a-ヘキサヒドロ-3,10,11,12a-テトラヒドロキシ-6-メチル-1,12-ジオキソ-2-ナフタセンカルボキサミド 一塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H22N2O7 · HCl
CAS番号:
分子量:
462.88
Beilstein:
4228856
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
認証
EPA 1694
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
保管条件
under inert gas
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl[H].[H][C@@]12Cc3c(C)c4cccc(O)c4c(O)c3C(=O)[C@]1(O)C(=O)C(C(N)=O)=C(O)[C@H]2N(C)C
InChI
1S/C22H22N2O7.ClH/c1-8-9-5-4-6-12(25)13(9)17(26)14-10(8)7-11-16(24(2)3)18(27)15(21(23)30)20(29)22(11,31)19(14)28;/h4-6,11,16,25-27,31H,7H2,1-3H3,(H2,23,30);1H/t11-,16-,22-;/m0./s1
InChI Key
XBSQEFHDCDFNJU-WPJNXPDPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アンヒドロテトラサイクリン(ATC)は、動物の飼育で広く使用されている抗生物質塩酸テトラサイクリンの分解生成物です。
アプリケーション
この分析標準品は、以下に使用できます。
  • テラヘルツ(THz)分光法による、抗生物質の塩酸テトラサイクリンと3種類のその主要代謝物の温度依存的な定量および定性分析。
  • 苛酷条件で誘発される薬剤安定性の試験で、共鳴ラマン分光法による製剤中の塩酸テトラサイクリンとその分解生成物の同時分析。
  • ハチミツ試料中の動物用医薬品として使用されている21種類の抗生物質残留物を測定する、液体クロマトグラフィー - タンデム質量分析(LC-MS/MS)法の開発とバリデーション。
  • 分散液-液マイクロ抽出(DLLME)と、続く超高圧液体クロマトグラフィー(UHPLC)-可変紫外線検出(TUV)による、多様な環境水試料中の8種類のテトラサイクリン系抗生物質の推定。
その他情報
適切な計測技術の詳細については、製品の分析証明書をご参照ください。′他のサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
37919-VAR-R:
37919-100MG-R:
37919-BULK-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Susceptibility of Escherichia coli and Enterococcus faecium isolated from pigs and broiler chickens to tetracycline degradation products and distribution of tetracycline resistance determinants in E. coli from food animals
Sengelov G, et al.
Veterinary Microbiology, 95, 91-101 (2003)
James M Murithi et al.
Science translational medicine, 13(603) (2021-07-23)
The emergence and spread of Plasmodium falciparum resistance to first-line antimalarials creates an imperative to identify and develop potent preclinical candidates with distinct modes of action. Here, we report the identification of MMV688533, an acylguanidine that was developed following a
Wurihan Wurihan et al.
Pathogens and disease, 77(9) (2020-02-06)
Chlamydiae are common, important pathogens for humans and animals alike. Despite recent advancement in genetics, scientists are still searching for efficient tools to knock out or knock down the expression of chromosomal genes. We attempted to adopt a dCas9-based CRISPR
Marta Gratacós-Cubarsí et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 55(11), 4610-4616 (2007-05-10)
Tetracycline (TC) and 4-epitetracycline (4eTC) degradation, as well as anhydrotetracycline (ATC) and 4-epianhydrotetracycline (4eATC) formation, has been evaluated in thermally treated chicken breast, pig loin, and pig loin with added back-fat. Samples containing TC and 4eTC residues were submitted to
Christine R Whetstine et al.
Applied and environmental microbiology, 75(20), 6553-6558 (2009-08-25)
We developed a single-plasmid-based regulatable protein expression system for Borrelia burgdorferi. Expression of a target gene is driven by P(ost), a hybrid B. burgdorferi ospA-tetO promoter, from a recombinant B. burgdorferi plasmid constitutively expressing TetR. The system was tested using