グレード
for inorganic trace analysis
品質水準
認証
suitable for SM 4500 - NH3
蒸気密度
<0.3 (25 °C, vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 146 °C)
詳細
Nominally 95-98% H2SO4
アッセイ
≥97.0%
形状
liquid
品質
for the determination of nitrogen
不純物
≤0.0005% total nitrogen (N)
強熱残分(900 °C)
≤0.0005%
色
clear
bp
~290 °C (lit.)
密度
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI Key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
84727-4X2.5L:4548173273709
84727-BULK:
84727-50KG:4548173273716
84727-2.5L:4548173181158
84727-VAR:
84727-500ML:4548173181165
84727-6X500ML:4548173273723
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.