Merck
1.00748
Supelco
Sulfuric acid
98%, for the determination of nitrogen
別名:
Sulfuric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2SO4
CAS番号:
分子量:
98.08
Beilstein:
2037554
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
EC Index Number:
231-639-5
NACRES:
NA.21
製品名
硫酸, for the determination of nitrogen
蒸気密度
<0.3 (25 °C, vs air)
品質水準
蒸気圧
0.0001 hPa ( 20 °C)
1 mmHg ( 146 °C)
アッセイ
≥97.5% (alkalimetric)
フォーム
liquid
強熱残分
≤2 ppm
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
bp
~290 °C (lit.)
mp
-20 °C
密度
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
N: ≤1 ppm
保管温度
no temp limit
SMILES記法
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI Key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Sulfuric acid 98% can be used in the Kjeldahl method for the determination of nitrogen.
アナリシスノート
Assay (alkalimetric): ≥ 97.5 %
Total nitrogen (N): ≤ 1 ppm
Residue on ignition: ≤ 2 ppm
Date of expiry: see product label
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1007489999:
1.00748.2500DISC:
1007480500:
1007482500:
1007482507:
1007489025:
1007480000:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
硫酸 Ultrapur
Supelco
1.01516
硫酸
硫酸 ACS reagent, 95.0-98.0%
Sigma-Aldrich
258105
硫酸
硫酸 puriss. p.a., for determination of Hg, ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 95.0-97.0%
Sigma-Aldrich
30743
硫酸
硫酸 for analysis EMSURE&#174; ISO
Supelco
1.00731
硫酸