Merck
1.00731
Supelco
Sulfuric acid
95-97%, for analysis EMSURE® ISO
別名:
Sulfuric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2SO4
CAS番号:
分子量:
98.08
Beilstein:
2037554
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
EC Index Number:
231-639-5
NACRES:
NA.21
product name
硫酸, for analysis EMSURE® ISO
認証
reag. ISO
品質水準
蒸気密度
<0.3 (25 °C, vs air)
蒸気圧
0.0001 hPa ( 20 °C)
1 mmHg ( 146 °C)
製品種目
EMSURE®
アッセイ
95-97% (alkalimetric)
形状
liquid
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
bp
~290 °C (lit.)
mp
-20 °C
密度
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.1 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.2 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.5 ppm
微量陽イオン
Ag: ≤0.010 ppm
Al: ≤0.050 ppm
As: ≤0.010 ppm
Au: ≤0.050 ppm
B: ≤0.050 ppm
Ba: ≤0.050 ppm
Be: ≤0.010 ppm
Bi: ≤0.050 ppm
Ca: ≤0.1 ppm
Cd: ≤0.01 ppm
Co: ≤0.01 ppm
Cr: ≤0.020 ppm
Cu: ≤0.01 ppm
Fe: ≤0.1 ppm
Ga: ≤0.05 ppm
Ge: ≤0.02 ppm
In: ≤0.05 ppm
K: ≤0.1 ppm
Li: ≤0.01 ppm
Mg: ≤0.05 ppm
Mn: ≤0.01 ppm
Mo: ≤0.02 ppm
NH4+: ≤1 ppm
Na: ≤0.3 ppm
Ni: ≤0.02 ppm
Pb: ≤0.01 ppm
Pt: ≤0.1 ppm
Sn: ≤0.05 ppm
Sr: ≤0.01 ppm
Ti: ≤0.02 ppm
Tl: ≤0.02 ppm
V: ≤0.01 ppm
Zn: ≤0.05 ppm
Zr: ≤0.02 ppm
SMILES記法
OS(O)(=O)=O
保管温度
no temp limit
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI Key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sulfuric acid 95-97% (EMSURE®, ISO) is commonly used in regulated and highly demand lab applications such as quality control and production (except pharma GMP).
アプリケーション
  • A systematic investigation of key factors of nucleic acid precipitation toward optimized DNA/RNA isolation.: This research examines the use of 2-Propanol in the precipitation of nucleic acids, optimizing conditions for DNA and RNA isolation procedures in molecular biology (Li et al., 2020).
  • Staining of RNA and DNA on electrophoretic gels and in cytology with juice of Vaccinium myrtillus berries.: Utilizes 2-Propanol in the staining process of nucleic acids on gels, enhancing visibility and differentiation of RNA and DNA bands (Ahokas, 2019).
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1007319025:
1007319201:
1007319180:
1007310510:
1007319026:
1007310000:
1007319800:
1007311011:
1007319055:
1007311010:
1007319198:
1007312524:
1007312510:
1007311000:
1007319999:
1007312500:
1007312511:
NAPE1007312500CHI:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
硫酸 puriss. p.a., for determination of Hg, ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 95.0-97.0%
Sigma-Aldrich
30743
硫酸
硫酸 for the determination of nitrogen, &#8805;97.0%
Supelco
84727
硫酸
硫酸 puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, 95-97%
Sigma-Aldrich
07208
硫酸
資料
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.
プロトコル
Photometric determination with Chromazurole S subsequent to acid mineralisation
酸によるミネラル化後のChromazurole Sを使用した光度測定
Photometric determination with Cuprizon subsequent to acid mineralisation
Photometric determination with Cuprizon subsequent to acid mineralisation
すべて表示
関連コンテンツ
Glass bottles are ideal for storing acids because they are inert and offer a long shelf life.