Merck
1.17048
Supelco
Sulfuric acid
95-97% for COD determination
別名:
Sulfuric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2SO4
CAS番号:
分子量:
98.08
Beilstein:
2037554
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116116
EC Index Number:
231-639-5
NACRES:
NA.21
product name
硫酸,
蒸気密度
<0.3 (25 °C, vs air)
品質水準
蒸気圧
0.0001 hPa ( 20 °C)
1 mmHg ( 146 °C)
形状
liquid
アナライトの機能クラス
chemical oxygen demand (COD)
濃度
≤5 mg/L (CSB)
テクニック
photometry: suitable
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
bp
~290 °C (lit.)
mp
-20 °C
密度
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
適合性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
保管温度
15-25°C
SMILES記法
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI Key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We offer this sulfuric acid for the measurement of COD in seawater and other applications to be purchased together with the tests. When measuring COD e.g. in seawater with Spectroquant® COD Cell Test Kits 1.17058, 1.17059 one needs to measure a blank as reference. More information can be found in the instruction leaflet.
The COD (chemical oxygen demand) expresses the amount of oxygen originating from potassium dichromate that reacts with the oxidizable substances contained in 1 l of water under the working conditions of the specified procedure.
法的情報
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
硫酸 for HPLC LiChropur&#8482;
Supelco
5.43827
硫酸
硫酸 溶液 for analysis EMSURE&#174;
Supelco
1.00716
硫酸 溶液
硫酸 puriss. p.a., for determination of Hg, ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 95.0-97.0%
Sigma-Aldrich
30743
硫酸
硫酸 99.999%
Sigma-Aldrich
339741
硫酸