Merck
1.00716
Supelco
Sulfuric acid
25%, for analysis EMSURE®
別名:
Sulfuric acid solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2SO4
CAS番号:
分子量:
98.08
Beilstein:
2037554
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
NACRES:
NA.21
製品名
硫酸 溶液, for analysis EMSURE®
品質水準
製品種目
EMSURE®
フォーム
liquid
濃度
≥25% (alkalimetric)
不純物
≤0.010 ppm As (Arsenic)
≤0.010 ppm Be (Beryllium)
≤0.010 ppm Co (Cobalt)
≤0.010 ppm Cu (Copper)
≤0.010 ppm Li (Lithium)
≤0.010 ppm Mn (Manganese)
≤0.010 ppm Sr (Strontium)
≤0.010 ppm V (Vanadium)
≤0.020 ppm Ag (Silver)
≤0.020 ppm Cd (Cadmium)
≤0.020 ppm Ni (Nickel)
≤0.020 ppm Pb (Lead)
≤0.050 ppm Al (Aluminium)
≤0.050 ppm Ba (Barium)
≤0.050 ppm Cr (Chromium)
≤0.050 ppm Ge (Germanium)
≤0.050 ppm Mg (Magnesium)
≤0.050 ppm Mo (Molybdenum)
≤0.050 ppm Tl (Thallium)
≤0.100 ppm Bi (Bismuth)
≤0.100 ppm Fe (Iron)
≤0.100 ppm K (Potassium)
≤0.100 ppm Ti (Titanium)
≤0.100 ppm Zn (Zinc)
≤0.100 ppm Zr (Zirconium)
≤0.2 ppm Nitrate (NO3)
≤0.200 ppm Ca (Calcium)
≤0.5 ppm Chloride (Cl)
≤0.500 ppm Na (Sodium)
≤2 ppm NH? (Ammonium)
≤2 ppm Substances reducing potassium permanganate (as SO2)
強熱残分
≤5 ppm
APHA: ≤10
bp
103 °C/1013 hPa
密度
1.18 g/cm3 at 20 °C
保管温度
no temp limit
SMILES記法
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI Key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (alkalimetric): ≥ 25.0 %
Colour: ≤ 10 Hazen
Chloride (Cl): ≤ 0.5 ppm
Nitrate (NO₃): ≤ 0.2 ppm
Ag (Silver): ≤ 0.020 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.050 ppm
As (Arsenic): ≤ 0.010 ppm
Ba (Barium): ≤ 0.050 ppm
Be (Beryllium): ≤ 0.010 ppm
Bi (Bismuth): ≤ 0.100 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0.200 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.020 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.010 ppm
Cr (Chromium): ≤ 0.050 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.010 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.100 ppm
Ge (Germanium): ≤ 0.050 ppm
K (Potassium): ≤ 0.100 ppm
Li (Lithium): ≤ 0.010 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.050 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.010 ppm
Mo (Molybdenum): ≤ 0.050 ppm
NH₄ (Ammonium): ≤ 2 ppm
Na (Sodium): ≤ 0.500 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.020 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.020 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0.010 ppm
Ti (Titanium): ≤ 0.100 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.050 ppm
V (Vanadium): ≤ 0.010 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.100 ppm
Zr (Zirconium): ≤ 0.100 ppm
Substances reducing potassium permanganate (as SO₂): ≤ 2 ppm
Residue on ignition: ≤ 5 ppm
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
硫酸 溶液 c(H2SO4) = 0.5 mol/l (1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
Supelco
1.09072
硫酸 溶液
硫酸 for analysis EMSURE® ISO
Supelco
1.00731
硫酸
硫酸濃縮溶液 0.1 M H2SO4 in water (0.2N), eluent concentrate for IC
Supelco
68279
硫酸濃縮溶液
資料
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
プロトコル
Analytical Method: Iodine in table salt
分析法:食卓塩中のヨウ素
Preparation of a standard solution for Sulfide
すべて表示
関連コンテンツ
Reflectometric peroxide testing in food packaging materials with RQflex® 20 reflectometer and Reflectoquant® Test Strips.