product name
酢酸, anhydrous for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸気密度
2.07 (vs air)
蒸気圧
15.4 hPa ( 20 °C)
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.8% (alkalimetric)
形状
liquid
自己発火温度
485 °C
800 °F
有効性
3310 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
屈折率
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
kinematic viscosity
1.17 cSt(20 °C)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
転移温度
flash point 39 °C
溶解性
soluble 602.9 g/L
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.4 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.4 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.4 ppm
微量陽イオン
Ag: ≤0.005 ppm
Al: ≤0.020 ppm
As: ≤0.010 ppm
Au: ≤0.010 ppm
B: ≤0.100 ppm
Ba: ≤0.010 ppm
Be: ≤0.005 ppm
Bi: ≤0.050 ppm
Ca: ≤0.100 ppm
Cd: ≤0.020 ppm
Co: ≤0.010 ppm
Cr: ≤0.020 ppm
Cu: ≤0.010 ppm
Fe: ≤0.050 ppm
Ga: ≤0.050 ppm
Ge: ≤0.020 ppm
Hg: ≤0.005 ppm
In: ≤0.050 ppm
K: ≤0.100 ppm
Li: ≤0.010 ppm
Mg: ≤0.050 ppm
Mn: ≤0.010 ppm
Mo: ≤0.010 ppm
Na: ≤0.200 ppm
Ni: ≤0.020 ppm
Pb: ≤0.010 ppm
Pt: ≤0.100 ppm
Sn: ≤0.050 ppm
Sr: ≤0.010 ppm
Ti: ≤0.050 ppm
Tl: ≤0.020 ppm
V: ≤0.010 ppm
Zn: ≤0.030 ppm
Zr: ≤0.050 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.5 ppm
SMILES記法
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
保管温度
15-25°C
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI Key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
特徴および利点
- Streamlined lab work
- Time and cost savings
- Superior comparability of results
- Certainty during product use
- Accuracy regarding impurities
- Confidence in analysis and production
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
102.2 °F
引火点(℃)
39 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
HPTLC-MS was used to analyze stevioside and rebaudioside in artificial sweeteners, stevia plants, cola and isotonic drinks with a minimum of sample preparation.
HPTLC-MSを使用して、最小限のサンプル前処理で、人工甘味料、ステビア植物、コーラ、アイソトニック飲料に含まれるステビオシドとレバウディオサイドを分析しました。
Development of an HPTLC based method, using Silica Gel 60 F254 plate, to determine Betamethasone Sodium Phosphate over a concentration range of 1 to 7 µg/spot.
This application note describes the HPTLC-based identification of fixed oils using octadecyl silyl silica gel as the coating substance, following USP 43 NF 38 monograph method containing USP general chapter <202>.
プロトコル
Aripiprazole, an atypical antipsychotic, treats schizophrenia, bipolar disorder, and major depressive disorder.
LUFAに類似したCAL緩衝液で抽出後の比濁測定
Turbidimetric determination subsequent to extraction with CAL buffer analogous LUFA.
関連コンテンツ
Glass bottles are ideal for storing acids because they are inert and offer a long shelf life.