Merck
HAWG047S6
Millipore
S-Pak®メンブレンフィルター
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, white gridded membranes for microbiological analysis
別名:
S-Pakフィルター 0.45 µm 47 mm 白色格子入り, メンブレンフィルター、半透過性メンブレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
white filter
認証
ISO 7704
無菌性
sterile; ethylene oxide treated
特徴
easily wetted with water
メーカー/製品名
S-Pak®
フィルタ直径
47 mm
ポアサイズ
0.45 μm pore size
入力
sample type beverage(s)
sample type cider
sample type food(s)
sample type sport drink
sample type soft drink
sample(s) (environmental)
sample type cosmetics
sample type beer
sample type bottled water
sample type wine
アプリケーション
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
適合性
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
S-Pakフィルターは、孔径0.45 μm、白色、格子入り、直径47 mmの混合セルロースエステル(MCE)製です。これらの滅菌済みですぐに使用できる個別包装フィルターは、高回収率で使いやすく、一般的な微生物検査に非常に適しています。
アプリケーション
このフィルターは、水、ワイン、ビール、スポーツドリンクなどの水と飲料の細菌分析のためのメンブレンろ過法に使用するために製造されました。また、医薬品や化粧品の分析にも用いられています。
包装
青色のセパレーターペーパー付きで密封されており、滅菌済みです。
法的情報
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
Franciska M Schets et al.
Environment international, 137, 105516-105516 (2020-02-03)
Swimming ponds are artificial ecosystems for bathing in which people imitate the conditions of natural waters. Swimming in natural water may pose health risks if the water quality is microbiologically poor. Swimming ponds are small water bodies that may be
Jasha Dehm et al.
Marine pollution bulletin, 156, 111239-111239 (2020-06-09)
Microplastics (MPs) remain largely understudied in Small Island Developing States. This study is aimed at comparing the abundance and characteristics of MPs in rural and urban marine coastal sites located along the southern coast of Fiji's main inhabited island, Viti
Fuhar Dixit et al.
Journal of hazardous materials, 384, 121261-121261 (2019-10-02)
Carcinogenic GenX chemicals, heptafluoropropylene-oxide-dimer-acid (HFPO-DA), have been recently detected in surface, ground and recycled water sources worldwide. However, GenX removals under the influence of variable characteristics of the organic and inorganic compounds present in the natural water sources, have often
資料
New microbiological standards for fruit juices focus on detecting Alicyclobacillus spp. using BAT broth and agar.
果汁製品の新しい微生物学的基準:果汁と果汁関連製品、およびこれらの食用成分に含まれるAlicyclobacillus属の定性および定量検査のためのIFU法No.12:2019に準拠したBATブロスとBAT寒天培地
関連コンテンツ
S-Pak® membrane filters for microbial bioburden testing