Merck
MSP000814
Millipore
EZ-Pak®メンブレンフィルター
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, black filter, gridded filter, suitable for bioburden testing, input: bottled water, beverage(s)
別名:
メンブレンフィルター, 半透過性メンブレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
認証
ISO 7704
無菌性
sterile; ethylene oxide treated
特徴
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
メーカー/製品名
EZ-Pak®
フィルタ直径
47 mm
マトリックス
MF-Millipore
ポアサイズ
0.45 μm pore size
入力
sample type bottled water
sample type beverage(s)
sample type soft drink
sample type sport drink
sample(s) (environmental)
sample type wine
sample type cider
sample type food(s)
sample type beer
sample type cosmetics
アプリケーション
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
EZ-Pakフィルターは、混合セルロースエステル(MCE)製で、孔径0.45 μm、黒色、格子入り、直径47mmです。EZ-Pakフィルターは回収率が高く、一般的な微生物検査に適しています。EZ-Pakメンブレンとディスペンサーは、すぐに使用できる滅菌済みの個別包装されたメンブレンの利点とユニークな取り扱いやすさを組み合わせることで、メンブランフィルター(MF)法の検査用のフィルターの取り扱いを大きく改善します。
アプリケーション
これらのフィルターは臨床、化粧品、環境、食品と飲料、工業QC、および医薬品産業で使用されています。メンブランフィルター法によるビール、ボトル入りの水、サイダー、スポーツドリンク、およびワインの微生物分析に使用できます
法的情報
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
MSP000814:
JBRMSP000814:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
A touch-free membrane filter dispenser can streamline your membrane filtration testing workflow. Use with EZ-Pak® filter membranes for high-volume sampling.