安全性情報
F8052
Sigma-Aldrich
フルクトオリゴ糖 from chicory
≥90% (as FOS and inulin)
別名:
FOS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
由来生物
plant (Chicorium intybus)
品質水準
アッセイ
≥90% (as FOS and inulin)
形状
powder
white
保管温度
2-8°C
詳細
フルクトオリゴ糖は、グルコース-(フルクトース)nからなり、フルクトースモノマー単位の間はβ-2→1結合です。フルクトース鎖の鎖長は2~60と多様であり、平均重合度は10以上です。フルクトオリゴ糖は、腸内酵素による加水分解に耐性があり、ヒトの小腸内の酵素によって分解されないことが知られていますが、下位の消化管における細菌叢によって顕著に発酵されます。
アプリケーション
チコリー由来のフルクトオリゴ糖は、生理学的プロセスや健康におけるフルクトオリゴ糖(FOS)の有益な効果を研究するための、プレバイオティックな栄養研究に使用されることがあります。フルクトオリゴ糖は、腸内サプリメントとしての有効性を評価するために、プロバイオティクス細菌と組み合わせて使用されることがあります。フルクトオリゴ糖は、マンノース結合レクチン(MBL)の研究に使用されることがあります。
関連事項
イヌリンは、フルクトオリゴ糖よりも長い鎖長を持っています。
その他情報
お客様の研究に対するメルクの多様なオリゴ糖製品を包括的に理解していただくには、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F8052-VAR:
F8052-BULK:
F8052-50G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jacek Piatek et al.
International journal of environmental research and public health, 17(9) (2020-05-15)
A variety of activities potentially contribute to the beneficial effects of probiotic bacteria observed in humans. Among these is a direct inhibition of the growth of pathogenic bacteria in the gut. The present study characterizes head-to-head the in-vitro pathogen growth
Jiradej Manosroi et al.
Journal of food science and technology, 51(2), 341-346 (2014-02-05)
Fructooligosaccharide (FOS), a prebiotic was extracted from the grain of Coix lachryma-jobi Linn. (Job's tears) by hot water extraction at 60 °C for 1 h. The resulting dried powder extract was assayed for FOS content of 1-kestose (GF2), nystose (GF3) and 1-β-D-fructofuranosylnystose
Mohd Anis Ganaie et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 172(4), 2143-2159 (2013-12-18)
Fructooligosaccharides are influential prebiotics that affect various physiological functions in such a way that they promote positive impact to health. They occur naturally in many fruits and vegetables in trace amounts. However, they are mainly produced commercially by the reaction
Nannan Guan et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 68(4), 1091-1100 (2020-01-04)
The physical structure of type 1 resistant starch (RS 1) could influence the metabolite production and stimulate the growth of specific bacteria in the human colon. In the present study, we isolated intact cotyledon cells from pinto bean seeds as
Suzanne Harris et al.
European journal of nutrition, 59(1), 297-307 (2019-02-07)
To test the prebiotic activity of wheat arabinogalactan-peptide (AGP), which is a soluble dietary fibre composed of arabinogalactan polysaccharide linked to a 15-residue peptide, which accounts for up to 0.4% of the dry weight of wheat flour. The prebiotic activity