由来生物
plant
品質水準
アッセイ
≥94% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D 108.5 to 112.0 °, c = 0.84% (w/v) in water
保管条件
desiccated
不純物
≤12.5% water (Karl Fischer)
色
white to off-white
溶解性
H2O: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2CO)O[C@]3(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5-8(23)10(25)12(27)16(30-5)32-14-7(3-21)31-17(13(28)11(14)26)34-18(4-22)15(29)9(24)6(2-20)33-18/h5-17,19-29H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10+,11-,12-,13-,14-,15+,16-,17-,18+/m1/s1
InChI Key
FVVCFHXLWDDRHG-KKNDGLDKSA-N
アプリケーション
注意
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
E1895-BULK:
E1895-50MG:
E1895-250MG:
E1895-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)