由来生物
plant (Stachys tuberifera)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
HPLC: suitable
色
white
mp
110 °C ((230 °F))
溶解性
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
SMILES記法
O.OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](OC[C@H]3O[C@H](O[C@]4(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]4O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C24H42O21.H2O/c25-1-6-10(28)14(32)17(35)21(41-6)39-3-8-11(29)15(33)18(36)22(42-8)40-4-9-12(30)16(34)19(37)23(43-9)45-24(5-27)20(38)13(31)7(2-26)44-24;/h6-23,25-38H,1-5H2;1H2/t6-,7-,8-,9-,10+,11+,12-,13-,14+,15+,16+,17-,18-,19-,20+,21+,22+,23-,24+;/m1./s1
InChI Key
YDBMRUQRXAFOAH-KTDNCYJLSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S4001-VAR:
S4001-BULK:
S4001-5G:
S4001-10MG:
S4001-100MG:
S4001-500MG:
S4001-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)