由来生物
plant (Gossypium hirsutum L./Cotton)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
HPLC: suitable
色
white
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
保管温度
room temp
SMILES記法
O.O.O.O.O.OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](O[C@]3(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C18H32O16.5H2O/c19-1-5-8(22)11(25)13(27)16(31-5)30-3-7-9(23)12(26)14(28)17(32-7)34-18(4-21)15(29)10(24)6(2-20)33-18;;;;;/h5-17,19-29H,1-4H2;5*1H2/t5-,6-,7-,8+,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15+,16+,17-,18+;;;;;/m1...../s1
InChI Key
BITMAWRCWSHCRW-PFQJHCPISA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
R0250-25G:
R0250-BULK:
R0250-100G:
R0250-VAR:
R0250-1KG:
R0250-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック