アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
テクニック
HPLC: suitable
色
white to off-white
mp
182 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
SMILES記法
O.OC[C@H]1O[C@H](OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(15)7(17)8(18)5(16)3-22-12-11(21)10(20)9(19)6(2-14)23-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10-,11+,12-;/m0./s1
InChI Key
CHIDEFLSUMQFBY-CQIZOMOZSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M5500-VAR:
M5500-100G:
M5500-10MG:
M5500-BULK:
M5500-25G:
M5500-5G:
M5500-10G:
試験成績書(COA)