由来生物
Saccharomyces cerevisiae
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D 174 to 182 °, c = 7% (w/v) in water
テクニック
HPLC: suitable
PCR: suitable
cell based assay: suitable
cryopreservation: suitable
不純物
≤5.0% EtOH
<20 ppm Trace metals
色
white
mp
97-99 °C
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
アプリケーション
advanced drug delivery
agriculture
cell analysis
life science and biopharma
sample preparation
保管温度
room temp
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.2H2O/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12;;/h3-20H,1-2H2;2*1H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
InChI Key
DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- ヒト珪肺症肺胞マクロファージにおけるオートファジーリソソーム系に対する転写因子EB(TFEB)としてのその効果を調べるため
- 噴霧乾燥タンパク質形成における安定化賦形剤として
- マウス精巣細胞懸濁液に対する抗凍結剤としてのその効果を調べるため
生物化学的/生理学的作用
品質
調製ノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T9531-500G:
T9531-5G:
T9531-BULK:
T9531PROC:
T9531-RSAMPLE:
T9531-10MG:
T9531-AX:
T9531-25KG:
T9531-2.5KG:
T9531-CP:
T9531-10G:
T9531-100G:
T9531-5KG:
T9531-25G:
T9531-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)