由来生物
plant
品質水準
アッセイ
≥98% (GC)
フォーム
powder
色
white
有効pH範囲
5.0-6.5 (25 °C, 182 g/L, (77 °F ))
mp
167-170 °C (lit.)
溶解性
water: 100 mg/mL, clear, colorless
保管温度
room temp
SMILES記法
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChI Key
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
D-マンニトールは、天然に存在する6炭素糖アルコール(ポリオール)であり、藻類、タマネギ、草、オリーブなどの植物に含まれています。スクロースよりも血糖指数が低いため、安全であると見なされています。
アプリケーション
D-マンニトールは、ヒドロキシルラジカル捕捉剤(スカベンジャー)として、および培地サプリメントとして使用されています。
D-マンニトールは、次のように使用されています:
- 溶液の浸透圧を調整するための浸透圧負荷において
- セロビオース・マンニトール透過試験のための試験糖液の成分として
- 尿試料中のマンニトール濃度を比較/分析するための核磁気共鳴法(NMR)における内部スタンダードとして
- コントロール細胞を処理し、高グルコースの浸透圧を制御するため
生物化学的/生理学的作用
D-マンニトールは、AMP活性化プロテインキナーゼ(AMPK)とアセチルCoAカルボキシラーゼ1(ACC)のリン酸化を強化できるため、脂肪分解や脂肪酸化において重要な役割を果たしている可能性があります。また、抗肥満用サプリメントとして使用されています。D-マンニトールは、肝臓における脂質代謝を制御する短鎖脂肪酸(SCFA)の合成を刺激します。
糖アルコールの甘味物質です。甘味阻害試験に用いられます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M4125-5KG:4548173202884
M4125-BULK:
2540034:
M4125-1KG:4548173202860
M4125-VAR:
M4125-100G:4548173202853
M4125-500G:4548173202877
M4125-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
この製品を見ている人はこちらもチェック
S J Upton et al.
Journal of clinical microbiology, 33(2), 371-375 (1995-02-01)
Surface-sterilized oocysts of Cryptosporidium parvum were applied to subconfluent monolayers of human adenocarcinoma (HCT-8) cells grown on coverslips in six-well cluster plates. Parasite-infected cultures were then incubated in RPMI 1640 with 10% fetal bovine serum, 15 mM HEPES (N-2-hydroxyethylpiperazine-N'-2-ethanesulfonic acid)
A Matsuzaki et al.
Cancer research, 49(20), 5702-5707 (1989-10-15)
Rat 3Y1 fibroblasts transformed by the E1A gene of adenovirus type 12 (E1A-3Y1 cells) are highly sensitive to the cell-killing effect of 1,3-dilinoleoylglycerol (DLG) administered in a culture medium, whereas the parental 3Y1 cells are less sensitive (H. Shimura et
Diana Bilton et al.
Thorax, 69(12), 1073-1079 (2014-09-24)
Bronchiectasis is characterised by excessive production of mucus and pulmonary exacerbations. Inhaled osmotic agents may enhance mucociliary clearance, but few long-term clinical trials have been conducted. To determine the impact of inhaled mannitol on exacerbation rates in patients with non-cystic
Heikki O Koskela et al.
Chest, 125(6), 1985-1992 (2004-06-11)
To define whether coughing during mannitol challenge is a nonspecific side effect of this challenge or is associated with asthma. A prospective study. University hospital. Thirty-seven steroid-naive, asthmatic subjects and 10 healthy subjects. The participants completed a symptom questionnaire, recorded
Marieke Dubois et al.
Plant physiology, 169(1), 166-179 (2015-05-23)
Leaf growth is a tightly regulated and complex process, which responds in a dynamic manner to changing environmental conditions, but the mechanisms that reduce growth under adverse conditions are rather poorly understood. We previously identified a growth inhibitory pathway regulating