Merck
M8429
Sigma-Aldrich
D-マンニトール
meets EP, FCC, USP testing specifications
別名:
マンニット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14O6
CAS番号:
分子量:
182.17
Beilstein:
1721898
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.71
認証
meets EP testing specifications
meets USP testing specifications
品質水準
法規制遵守
meets FCC testing specifications
アッセイ
≥96.0%
形状
powder
品質
meets EP, FCC, USP testing specifications
不純物
<1 ppm Lead
white
有効pH範囲
5.0-6.5 (25 °C, 182 g/L)
mp
167-170 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F)
微量陽イオン
Ni: <1 ppm
SMILES記法
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChI Key
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • モデル炭酸飲料中の甘味アロマ化合物の放出に及ぼす低濃度ポリオールの影響:この研究では、ポリオールの中でも特に D-マンニトールが飲料中の甘味アロマ化合物の放出に与える影響を検討し、食品化学における風味の向上と安定性に関する知見を得ました(Barba et al., 2024)。
生物化学的/生理学的作用
糖アルコールの甘味物質です。甘味阻害試験に用いられます。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な糖アルコールを包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M8429-BULK:
2513095:
M8429-VAR:
M8429-1KG:
M8429-100G:
M8429-500G:
M8429-5KG:
M8429-6X1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Maria Badal Tejedor et al.
International journal of pharmaceutics, 486(1-2), 315-323 (2015-04-07)
Tablets are the most convenient form for drug administration. However, despite the ease of manufacturing problems such as powder adhesion occur during the production process. This study presents surface and structural characterization of tablets formulated with commonly used excipients (microcrystalline
Heikki O Koskela et al.
Chest, 124(6), 2171-2177 (2003-12-11)
To compare a new bronchial provocation test, the mannitol challenge, with cold air and histamine challenges to demonstrate airway hyperresponsiveness (AHR) in patients with difficult-to-diagnose asthma. A prospective study. Thirty-seven consecutive patients with recently diagnosed, steroid-naive, mild, or atypical asthma
Heikki O Koskela et al.
Chest, 124(4), 1341-1349 (2003-10-14)
To compare the sensitivity and validity of mannitol, histamine, and cold air challenges to demonstrate the effect of inhaled corticosteroids (ICS) in asthma. A prospective study. Seventeen patients with recently diagnosed, steroid-naive asthma who fulfilled the diagnostic criteria of Finnish
Heikki O Koskela et al.
Chest, 125(6), 1985-1992 (2004-06-11)
To define whether coughing during mannitol challenge is a nonspecific side effect of this challenge or is associated with asthma. A prospective study. University hospital. Thirty-seven steroid-naive, asthmatic subjects and 10 healthy subjects. The participants completed a symptom questionnaire, recorded
Diana Bilton et al.
Thorax, 69(12), 1073-1079 (2014-09-24)
Bronchiectasis is characterised by excessive production of mucus and pulmonary exacerbations. Inhaled osmotic agents may enhance mucociliary clearance, but few long-term clinical trials have been conducted. To determine the impact of inhaled mannitol on exacerbation rates in patients with non-cystic