Merck
34015
Supelco
シチコリン ナトリウム塩 水和物
VETRANAL®, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H25N4NaO11P2 · xH2O
分子量:
510.31 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.[Na+].C[N+](C)(C)CCOP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(N)=NC2=O
InChI
1S/C14H26N4O11P2.Na.H2O/c1-18(2,3)6-7-26-30(22,23)29-31(24,25)27-8-9-11(19)12(20)13(28-9)17-5-4-10(15)16-14(17)21;;/h4-5,9,11-13,19-20H,6-8H2,1-3H3,(H3-,15,16,21,22,23,24,25);;1H2/q;+1;/p-1/t9-,11-,12-,13-;;/m1../s1
InChI Key
DNUPZKCTFGGIAI-UUTBUWGCSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
適用機器技術についての詳細情報は製品の分析証明書をご参照ください。追加サポートはテクニカルサービスにお問い合わせください。
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
34015-VAR-R:
34015-100MG-R:
34015-BULK:
34015-BULK-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nahed Abdel-Aziz et al.
Environmental science and pollution research international, 28(8), 9742-9752 (2020-11-07)
Hazard and risk associated with the use of radiotherapy play a crucial role in brain injury with interference via the neuroendocrine activity of the cancer survivors, and there is no effective preventive strategy. We conducted this study to assess the