由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Sigma Grade
アッセイ
≥99%
形状
crystalline
溶解性
water: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na].NC1=NC(=O)N(C=C1)C2OC(COP(O)(O)=O)C(O)C2O
InChI
1S/C9H14N3O8P.Na.H/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H2,10,11,15)(H2,16,17,18);;
InChI Key
RCIPNLSOCXMZDD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- ヌクレオチド原液に。
- 大脳皮質ニューロンにおける5′-エクトヌクレオチダーゼ(ENTアーゼ)活性を調べるためのENTアーゼ阻害剤として。
- 子ブタの小腸に多く存在する一定の細菌株の増殖反応に対するその作用を推定するin vitro研究に。′
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C1006-25MG-KC:
C1006-25MG:
C1006-10MG:
C1006-BULK:
C1006-1G:
C1006-VAR:
C1006-500MG:
C1006-5G:
試験成績書(COA)