由来生物
yeast
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
powder
溶解性
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
保管温度
room temp
SMILES記法
O.[Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H14N5O8P.2Na.H2O/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(23-9)1-22-24(19,20)21;;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t3-,5-,6-,9-;;;/m1.../s1
InChI Key
MEKWJTZTMVQYSU-CYCLDIHTSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- 288.15、293.15および298.15 K、大気圧で0.0004~0.0014 mol/kgからのフラノース糖溶液と併せたヌクレオチドの密度および粘度測定
- AMP-およびGMP-産生酵素検出のためのTranscreenerアッセイの検出および妥当性確認
- キャピラリーIC-MS/MSを用いたヌクレオチドの定量的プロファイリング中のヌクレオチド標準の調製に使用するのに適しています。
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G8377-BULK:
G8377-25G:
G8377-100G:
G8377-5G:
G8377-10MG:
G8377-500MG:
G8377-1G:
G8377-25MG:
G8377-25MG-KC:
G8377-PM:
G8377-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
ZIC®-cHILIC is a densely bonded zwitterionic stationary phase with phosphorylcholine functional groups covalently attached to silica.
HILIC separation is an alternative that permits sensitive MS detection and without the use of ion-pair reagents.