由来生物
yeast
品質水準
タイプ
Grade III
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])([O-])=O)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
InChI
1S/C10H13N4O8P.2Na.H2O/c15-6-4(1-21-23(18,19)20)22-10(7(6)16)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)17;;;/h2-4,6-7,10,15-16H,1H2,(H,11,12,17)(H2,18,19,20);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
InChI Key
KQCIGEIXDXQSGM-MSQVLRTGSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- ニワトリの雛における味検出閾値検査における5′-リボヌクレオチド味物質化合物として
- エビの尾の組織検体由来IMPを定量する目的で、高速液体クロマトグラフィー(HPLC)における検量線作成のため
- Plasmodium vivax(三日熱マラリア原虫)培養用のMcCoy 5A完全培地の成分として
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I4625-BULK:
I4625-100G:
I4625-1G:
I4625-VAR:
I4625-100MG:
I4625-5G:
I4625-10G:
I4625-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック