由来生物
microbial (Candida utilis)
synthetic
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D −43±2°, c = 1% in 0.5 M Na2HPO4 (dry matter)
不純物
≤26% water
SMILES記法
[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H14N5O7P.2Na/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(22-10)1-21-23(18,19)20;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1
InChI Key
QGXLVXZRPRRCRP-IDIVVRGQSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- 大腸菌ライセートの加水分解速度を調べるための溶解有機リン(DOP)化合物として
- Fura2負荷骨芽細胞(C2-OB)でカルシウム応答を誘導するため
- グリオーマ幹細胞(GSC)の単離、培養、同定用培地のヌクレオチド代謝物として
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
01930-25G:
01930-5G:
01930-VAR:
01930-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
AMP(アデノシン一りん酸)とATP(アデノシン三りん酸)の分離