由来生物
yeast
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
溶解性
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
保管温度
−20°C
SMILES記法
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H14N5O7P/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(17)7(4(1-16)21-10)22-23(18,19)20/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
InChI Key
LNQVTSROQXJCDD-KQYNXXCUSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A9272-1G:
A9272-500MG:
A9272PROC:
A9272-100MG:
A9272-CP:
A9272-BULK:
A9272-VAR:
試験成績書(COA)