由来生物
synthetic (inorganic)
品質水準
アッセイ
≥96%
形状
powder
溶解性
water: 25 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)C3OC(COP(O)(O)=O)C(OP(O)(O)=O)C3O
InChI
1S/C10H15N5O10P2.Na.H/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(16)7(25-27(20,21)22)4(24-10)1-23-26(17,18)19;;/h2-4,6-7,10,16H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,17,18,19)(H2,20,21,22);;
InChI Key
ISROZYFZEAVMSP-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- 2次元薄層クロマトグラフィーでのセルロース高性能薄層クロマトグラフィー(HPTLC)プレート上サンプルの検出
- HOS2/FIERY1野生型
- hos2変異体およびfiery1/2変異体タンパク質の3′-ホスホアデノシン5′-リン酸(PAP)に対する活性を研究するための酵素活性アッセイ
- ホスホアデノシン定量の標準物質
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A5763-5MG:
A5763-10MG:
A5763-BULK:
A5763-VAR:
A5763-25MG:
A5763-100MG:
試験成績書(COA)