アッセイ
≥90%
形状
powder or crystals
光学活性
[α]20/D −29.6±1°, c = 0.5% in 0.5 M Na2HPO4
不純物
≤10% water
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H15N5O10P2.2Na/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(24-10)1-23-27(21,22)25-26(18,19)20;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1
InChI Key
ORKSTPSQHZNDSC-IDIVVRGQSA-L
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
01897-BULK:
01897-250MG:
01897-1G:
01897-VAR:
試験成績書(COA)