Merck
A7699
Sigma-Aldrich
アデノシン 5'-三リン酸 二ナトリウム塩 水和物
BioXtra, ≥99% (HPLC), from microbial
別名:
ATP 二ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14N5Na2O13P3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
551.14 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
由来生物
microbial
品質水準
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥99% (HPLC)
形状
powder
不純物
≤0.1% inorganic P
≤3% solvent content
pKa 
(1) 4.0, (2) 6.5
溶解性
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.005%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.05%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
λmax
259 nm
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
InChI Key
NTBQNWBHIXNPRU-MSQVLRTGSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アデノシン5'-三リン酸(ATP)は、エネルギー貯蔵やin vivo代謝における中心的な成分です。 ATPは、呼吸、生合成反応、運動性、および細胞分裂などの、数多くの細胞プロセスに使用されます。ATPは、細胞のシグナリングに関与する多くのキナーゼの基質であり、セカンドメッセンジャーであるcAMPを生成するアデニル酸シクラーゼの基質です。 ATPにより、代謝ポンプを駆動するための代謝エネルギーがもたらされます。 ATPは、幅広い酵素反応におけるコエンザイムとして機能します。
生物化学的/生理学的作用
P2プリン作動性アゴニストです。カルシウム活性化カリウムチャンネルの活性を増加させます。ATP依存性酵素系の基質です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A7699-VAR:
A7699-PM:
A7699-BULK:
A7699-5G:
A7699-10G:
A7699-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Stefan P Mortensen et al.
The Journal of physiology, 589(Pt 7), 1847-1857 (2011-02-09)
Intraluminal ATP could play an important role in the local regulation of skeletal muscle blood flow, but the stimuli that cause ATP release and the levels of plasma ATP in vessels supplying and draining human skeletal muscle remain unclear. To
Mark W Gorman et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 299(6), H1981-H1989 (2010-09-21)
The adenine nucleotide hypothesis postulates that the ATP released from red blood cells is broken down to ADP and AMP in coronary capillaries and that ATP, ADP, and AMP act on purinergic receptors on the surface of capillary endothelial cells.
Gabriela Brettas Silva et al.
Frontiers in immunology, 11, 564712-564712 (2020-10-30)
Preeclampsia is a hypertensive and inflammatory pregnancy disorder associated with cholesterol accumulation and inflammation at the maternal-fetal interface. Preeclampsia can be complicated with fetal growth restriction (FGR) and shares risk factors and pathophysiological mechanisms with cardiovascular disease. Cholesterol crystal mediated
Shaima'a Hamarsheh et al.
Nature communications, 11(1), 1659-1659 (2020-04-05)
Oncogenic Ras mutations occur in various leukemias. It was unclear if, besides the direct transforming effect via constant RAS/MEK/ERK signaling, an inflammation-related effect of KRAS contributes to the disease. Here, we identify a functional link between oncogenic KrasG12D and NLRP3
Marc Clement et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 39(8), 1645-1651 (2019-06-07)
MARK4 (microtubule affinity-regulating kinase 4) regulates NLRP3 (nucleotide-binding oligomerization domain, leucine-rich repeat, and pyrin domain containing 3) inflammasome activation. The aim of the study is to examine the role of MARK4 in hematopoietic cells during atherosclerosis. We show increased MARK4
プロトコル
ZIC®-cHILIC is a densely bonded zwitterionic stationary phase with phosphorylcholine functional groups covalently attached to silica.
HILIC separation is an alternative that permits sensitive MS detection and without the use of ion-pair reagents.