Merck
11140965001
Roche
ATP
Lithium salt
別名:
リチウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105600
品質水準
アッセイ
97% (HPLC)
形状
solution
包装
pkg of 400 μL (4,000 cm2 membrane)
メーカー/製品名
Roche
濃度
100 mM
保管温度
−20°C
詳細
ATPはリチウム塩100 mMの溶液です(pH 7)。
アプリケーション
ATPリチウム塩は、次の製品の成分として使用されています。
  • ローディングバッファー
  • in vitro転写反応混合物
  • ライゲーションミックス
生物化学的/生理学的作用
アデノシン三リン酸(ATP)は主な代謝物で、細胞内でエネルギー移動分子、リン酸供与体およびシグナル伝達分子として機能します。また、シグナル伝達分子ATPが細胞外に出ると、末梢神経系および中枢神経系において神経伝達物質として機能します。末梢神経系では、ATPは化学伝達に関与します。
構成
内容
ATP、リチウム塩、100 mM
品質
典型的な分析:
97% ATP(HPLC)、≤1.5% ADP(HPLC)、≤0.5% AMP(HPLC)
現行の品質管理手順に従い、RNアーゼが存在していないことを試験済みです。
CorpBaseの機能と利点の内容を更新しました
単位の定義
1 mM ATP = 15.3A260ユニット
その他情報
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
文書ライブラリにアクセスする
Oxidized low-density lipoprotein is a novel predictor of interferon responsiveness in chronic hepatitis C infection
Solbach P, et al.
Cellular and molecular gastroenterology and hepatology, 1(3), 285-294 (2015)
Evaluating the susceptibility of AGO2-loaded microRNAs to degradation by nucleases in vitro
Elbarbary RA and Maquat LE
Methods, 152, 18-22 (2019)
Imaging changes in the cytosolic ATP-to-ADP ratio
Test, 547, 355-371 (2014)
Anna Wypijewska Del Nogal et al.
International journal of molecular sciences, 22(16) (2021-08-28)
Pre-miRNA-377 is a hairpin-shaped regulatory RNA associated with heart failure. Here, we use single-molecule optical tweezers to unzip pre-miRNA-377 and study its stability and dynamics. We show that magnesium ions have a strong stabilizing effect, and that sodium ions stabilize
Imaging changes in the cytosolic ATP-to-ADP ratio
Methods in Enzymology, 547, 355-371 (2014)