Merck
A6559
Sigma-Aldrich
アデノシン5′-三リン酸 二ナトリウム塩 溶液
Crystalline ATP, HPLC purified, aqueous solution for RNA transcription
別名:
ATP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.52
品質水準
形状
liquid
濃度
100 mM in H2O (adjusted to pH 7 with Trizma®
base)
その他の活性
DNase, RNase, none detected
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1
InChI Key
TTWYZDPBDWHJOR-IDIVVRGQSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アデノシン5′-三リン酸二ナトリウム塩溶液は、キナーゼ反応やDNA依存性RNAポリメラーゼ転写などの分子生物学アプリケーションに適しています。
アプリケーション
アデノシン5′-三リン酸二ナトリウム塩溶液は、以下の用途に使用されています:
  • 血管条の辺縁細胞からの細胞外ATP放出を評価するための標準物質として
  • 軸索伸長を検討するための記録電極を確立することを目的とした内部ピペット溶液の成分として
  • in vitroVPS34(ホスファチジルイノシトール3-キナーゼ(PtdIns3K)複合体の触媒サブユニット)活性アッセイに
  • ATP試験の溶解およびリシール緩衝液の成分として
  • フルオレセインイソチオシアネート(FITC)-デキストラン負荷A549細胞(腺癌由来ヒト肺胞基底上皮細胞)およびHeLa細胞におけるH+輸送の分光光度測定で
  • リポ多糖で処理した線維芽細胞様滑膜細胞(FLS)にピロトーシスを誘導するため
生物化学的/生理学的作用
アデノシン5′-三リン酸(ATP)は、すべての生物における重要なエネルギー通貨です。高いリン酸転移能を有しています。ATPは、膜輸送、筋肉の収縮と合成、生体分子の分解など、いくつもの生物学的プロセスに関与しています。細胞運動、器官発生、神経伝達、インスリン分泌などの特定の細胞プロセスにおいて、細胞内および細胞外シグナル伝達分子としての役割を果たしています。
法的情報
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
A6559-1VL-KC:
A6559-25UMO:
A6559-VAR:
A6559-25UMO-KC:
A6559-BULK:
A6559-250UMO-KC:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cooper GM
The Cell: A Molecular Approach (2000)
Identification of small molecule inhibitors of phosphatidylinositol 3-kinase and autophagy.
Farkas T
The Journal of Biological Chemistry, 286(45), 38904-38912 (2011)
Yahui Huang et al.
Archiv der Pharmazie (2018-06-29)
Inhibition of spleen tyrosine kinase (Syk) is a promising strategy for the treatment of various allergic and autoimmune disorders such as asthma, rheumatoid arthritis, and allergic rhinitis. Previously, a Syk inhibitor with novel indazole scaffold was discovered by structure-based virtual
James Franklin Tucker et al.
PLoS genetics, 12(2), e1005873-e1005873 (2016-02-20)
Epigenetic gene silencing plays a critical role in regulating gene expression and contributes to organismal development and cell fate acquisition in eukaryotes. In fission yeast, Schizosaccharomyces pombe, heterochromatin-associated gene silencing is known to be mediated by RNA processing pathways including
Bin Liu et al.
Cell calcium, 76, 62-71 (2018-10-03)
Adenosine triphosphate (ATP) is stored as lysosomal vesicles in marginal cells of the stria vascular in neonatal rats, but the mechanisms of ATP release are unclear. Primary cultures of marginal cells from 1-day-old Sprague-Dawley rats were established. P2Y2 receptor and
資料
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
mRNAワクチンがどのように免疫を誘導するのかを理解し、ワクチン免疫原やバイオ医薬品用に合成mRNAがどのように調製されるのかご覧ください。mRNA合成用試薬についてご紹介します。