濃度
95-105 mM in H2O (adjusted to pH 7 with Sodium Hydroxide)
色
colorless
その他の活性
DNase and RNase, none detected
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C9H16N3O14P3.2Na/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(24-8)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H2,10,11,15)(H2,16,17,18);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,8-;;/m1../s1
InChI Key
NFQMDTRPCFJJND-WFIJOQBCSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
C8552-VAR:
C8552-BULK:
C8552-25UMO:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
mRNAワクチンがどのように免疫を誘導するのかを理解し、ワクチン免疫原やバイオ医薬品用に合成mRNAがどのように調製されるのかご覧ください。mRNA合成用試薬についてご紹介します。