安全性情報
T0251
Sigma-Aldrich
チミジン5′-三リン酸 ナトリウム塩
≥96%
別名:
TTP, dTTP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16N2O14P3Na
CAS番号:
分子量:
504.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
品質水準
アッセイ
≥96%
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[NaH].[P](=O)(O[P](=O)(OCC1OC(CC1O)N2C=C(C(=O)NC2=O)C)O)(O[P](=O)(O)O)O
InChI
1S/C10H17N2O14P3.Na.H/c1-5-3-12(10(15)11-9(5)14)8-2-6(13)7(24-8)4-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;/h3,6-8,13H,2,4H2,1H3,(H,19,20)(H,21,22)(H,11,14,15)(H2,16,17,18);;
InChI Key
KAELIXTVSANDSE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
チミジン5′-三リン酸ナトリウム塩は、次の用途で使用されています:
  • 多重アプタマー/GO-nS複合体に基づくデュアルアプタマー・マルチプルヌクレオチド検出のためのクエンチング能試験
  • Escherichia coli(大腸菌)の中央代謝におけるタンパク質・代謝産物相互作用の研究
  • AM-毒素プライマーを用いるポリメラーゼ連鎖反応(PCR)産物形成
チミジン5′-三リン酸(dTTP)は、デオキシアデノシン5'-三リン酸(dATP)、デオキシグアノシン5'-三リン酸(dGTP)およびデオキシシトシン5'-三リン酸(dCTP)とともにDNAポリメラーゼおよび逆転写酵素によるデオキシリボ核酸の生合成に使用される4つの天然デオキシヌクレオチドの1つです。デオキシ-TTPは、チミジン-トリホスファターゼ(EC 3.6.1.39)およびその他のdTTP加水分解活性の特異性と速度論を研究するための基質としても使用できます。
生物化学的/生理学的作用
チミジン三リン酸は、DNAのビルティングブロックです。他のヌクレオチドの′代謝のアロステリック調節因子です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T0251-250MG:4548174009031
T0251-50MG:4548174009055
T0251-25MG:4548174009048
T0251-10MG:4548174009024
T0251-VAR:
T0251-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Interconversion of deoxyribonucleotides
Henderson JF and A.R.P.Paterson
Nucleosides, 247-259 (2018)
Hidenori Nakaoka et al.
The Journal of biological chemistry, 287(1), 619-627 (2011-11-17)
The Ctc1-Stn1-Ten1 (CST) complex is an RPA (replication protein A)-like protein complex that binds to single-stranded (ss) DNA. It localizes at telomeres and is involved in telomere end protection in mammals and plants. It is also known to stimulate DNA
Christina Jensen et al.
Scientific reports, 7(1), 2830-2830 (2017-06-08)
In the absence of a validated correlate of protection or robust animal models for human tuberculosis, Mycobacterial growth inhibition assays (MGIAs) aim to assess vaccines ability to inhibit mycobacterial growth in-vitro. We optimised a reproducible murine splenocyte MGIA based on
Ji Eun Park et al.
PloS one, 12(7), e0181933-e0181933 (2017-07-22)
To determine if perfusion in surgical cavity wall enhancement (SCWE) obtained in early post-treatment MR imaging can stratify time-to-progression (TTP) in glioblastoma. This study enrolled 60 glioblastoma patients with more than 5-mm-thick SCWEs as detected on contrast-enhanced MR imaging after
Chien-Sung Tsai et al.
American journal of translational research, 8(12), 5338-5353 (2017-01-13)
Eotaxin-2 is a potent chemoattractant. High concentration of eotaxin-2 triggers the inflammation and tumor metastasis. Inhibition of eotaxin-2 may protect experimental atherogenesis although the mechanism is still unclear. Toll-like receptor 4 (TLR4) plays a major role mediating vascular inflammation, which