アッセイ
≥99%
品質水準
形状
liquid
濃度
100 mM (pH 7)
色
colorless
その他の活性
DNase, RNase, none detected
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O3)C(=O)N1
InChI
1S/C10H16N5O13P3.3Na/c11-10-13-8-7(9(17)14-10)12-3-15(8)6-1-4(16)5(26-6)2-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h3-6,16H,1-2H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,18,19,20)(H3,11,13,14,17);;;/q;3*+1/p-3/t4-,5+,6+;;;/m0.../s1
InChI Key
IWGGLKOTEOCWQP-BIHLCPNHSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- in a reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) for DNA amplification.
- as a component of the PCR mix for in situ reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) amplification of mRNA from prokaryotic and eukaryotic ribosomes
- to study the mutations in the HBB gene via amplification refractory mutation system (ARMS)-PCR
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D5038-VAR:
D5038PROC:
D5038-25UMO:
D5038-25UMO-KC:
D5038-PM:
D5038-.1MMO-KC:
D5038-.1MMO:
D5038-EW:
D5038-250ML:
D5038-BULK:
試験成績書(COA)