由来生物
Porcine brain
bacterial (Corynebacterium)
yeast
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
liquid
濃度
100 mM in H2O (adjusted to pH 7)
色
colorless
その他の活性
DNase, RNase and Nickase, none detected
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H16N5O14P3.3Na/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(27-9)1-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21;;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H,24,25)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);;;/q;3*+1/p-3/t3-,5-,6-,9-;;;/m1.../s1
InChI Key
KZRMTEVIDYXWQW-CYCLDIHTSA-K
遺伝子情報
human ... HRAS(3265)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- トランスデューシンの精製におけるトランスデューシンの再構成用
- 32P-miR-31—3xFLAG-AGO2複合体を構築するための3.3Xローディングバッファーの成分として
- メチル化ヌクレオシド三リン酸に対するMutTホモログ1(MTH1)の加水分解活性を評価するためのヌクレオチド基質ミックスの成分として
- DNA依存性RNAポリメラーゼ転写において
生物化学的/生理学的作用
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G3776-VAR:
G3776-25UMO:4548174008522
G3776-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
mRNAワクチンがどのように免疫を誘導するのかを理解し、ワクチン免疫原やバイオ医薬品用に合成mRNAがどのように調製されるのかご覧ください。mRNA合成用試薬についてご紹介します。