Merck
G8634
Sigma-Aldrich
グアノシン 5′-[γ-チオ]三リン酸 四リチウム塩
≥90% (contains < 10% GDP, HPLC), powder
別名:
GTPγS 四リチウム塩, GTP-γ-S-Li4, グアノシン 5′-O-(3-チオ三リン酸) 四リチウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12Li4N5O13P3S
CAS番号:
分子量:
562.98
Beilstein:
8182249
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥90% (contains < 10% GDP, HPLC)
フォーム
powder
white to off-white
溶解性
H2O: ≥75 mg/mL (Solutions are very unstable; prepare immediately prior to use.)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=S)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H16N5O13P3S.4Li/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(26-9)1-25-29(19,20)27-30(21,22)28-31(23,24)32;;;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,19,20)(H,21,22)(H2,23,24,32)(H3,11,13,14,18);;;;/q;4*+1/p-4/t3-,5-,6-,9-;;;;/m1..../s1
InChI Key
AMQXJFWJOAWCPV-ZVQJTLEUSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
グアノシン5′-[γ-チオ]三リン酸テトラリチウム塩は以下の用途に用いられています:
  • 溶解緩衝液の成分として
  • 卵母細胞と哺乳類細胞のパッチクランプ実験で、Gタンパク質を常に活性状態に維持するため
  • G-タンパク質αと結合させ、キナーゼ活性への自身の影響の検討に
生物化学的/生理学的作用
GTP-γ-Sは非加水分解性GTPアナログであり、Gタンパク質活性化因子として知られています。近年、in vitroにおいて、タンパク質分解からのタンパク質の保護、チロシンキナ-ゼ依存的なGLUT4転座の刺激、ホスホリパ-ゼの刺激、アクチン重合の誘導などの作用が認められています。
特徴および利点
本化合物は、環状ヌクレオチド研究用製品に記載の製品です。他の環状ヌクレオチド製品を探す場合は、ここをクリックしてください。その他の研究領域用の生物活性低分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmをご参照ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
G8634-5MG:
G8634-1MG:
G8634-10MG:
G8634-VAR:
G8634-25MG:
G8634-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rab27a is an essential component of melanosome receptor for myosin Va
Wu X, et al.
Molecular Biology of the Cell, 13(5), 1735-1749 (2002)
Brain-specific Galphaz interacts with Src tyrosine kinase to regulate Mu-opioid receptor-NMDAR signaling pathway
Sanchez BP, et al.
Cellular Signalling, 21(9), 1444-1454 (2009)
Jing Geng et al.
Nature communications, 12(1), 3519-3519 (2021-06-12)
TLR4 signaling plays key roles in the innate immune response to microbial infection. Innate immune cells encounter different mechanical cues in both health and disease to adapt their behaviors. However, the impact of mechanical sensing signals on TLR4 signal-mediated innate
Matthew C Thibodeau et al.
The Journal of biological chemistry, 299(1), 102764-102764 (2022-12-05)
The formation of complexes between Rab11 and its effectors regulates multiple aspects of membrane trafficking, including recycling and ciliogenesis. WD repeat-containing protein 44 (WDR44) is a structurally uncharacterized Rab11 effector that regulates ciliogenesis by competing with prociliogenesis factors for Rab11
Abhishek Chhetri et al.
Bio-protocol, 11(8), e3995-e3995 (2021-06-15)
(1,3)-β-d-Glucan synthase (GS) is an essential enzyme for fungal cell wall biosynthesis that catalyzes the synthesis of (1,3)-β-d-glucan, a major and vital component of the cell wall. GS is a proven target of antifungal antibiotics including FDA-approved echinocandin derivatives; however
資料
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.