Merck
G9002
Sigma-Aldrich
グアノシン 5′-三リン酸 トリス塩
≥93% (HPLC), powder
別名:
GTP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16N5O14P3 · 3 C4H11NO3
CAS番号:
分子量:
886.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
由来生物
Porcine brain
bacterial (corynebacterium sp)
bovine (casein)
yeast
品質水準
アッセイ
≥93% (HPLC)
フォーム
powder
white
溶解性
H2O: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC(CO)(CO)CO.NC(CO)(CO)CO.NC(CO)(CO)CO.NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H16N5O14P3.3C4H11NO3/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(27-9)1-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21;3*5-4(1-6,2-7)3-8/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H,24,25)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);3*6-8H,1-3,5H2/t3-,5-,6-,9-;;;/m1.../s1
InChI Key
UXNOYHQEVMMTDK-CYCLDIHTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グアノシン5′-三リン酸(GTP)は、エネルギーに富んだ分子です。
アプリケーション
SigmaのGTPは以下に使用されました
  • 放射標識したリガンドとのインキュベーションに先立つ、内因性神経ペプチドであるガラニンの、結合部位からの解離の誘導実験
  • Na+非存在下、チューブリンの原核生物オーソログであるFtsZの重合化を調べるための、GTPase活性の検出用の比色定量においてFtsZと同時に使用する基質
  • パッチクランプCa2+測定実験のためのピペット溶液
  • 水溶性のイノシトールリン酸の解析における内部標準物質
生物化学的/生理学的作用
GTPはリン酸およびピロリン酸の輸送体として働き、化学エネルギ-を特定の生合成経路に導きます。GTPは増殖, 分化のほかいくつかの細胞内キナ-ゼカスケ-ドの活性化を含む種々の細胞プロセスに関与するシグナル伝達Gタンパク質を活性化します。増殖やアポト-シスの調節には、低分子GTPaseであるRasおよびRhoによるGTPの加水分解が部分的に関与しています。別の低分子GTPaseであるRabは、小胞のドッキングや融合に寄与しており、小胞の形成にも関与している可能性があります。GTPはシグナル伝達における役割のほか、DNAやRNAの酵素的生合成においてはモノヌクレオチドの高エネルギ-前駆体としても働きます。
タンパク質のミトコンドリアマトリックスへの転位には、GTPとATP両方の相互作用が関与します。これらの取り込まれたタンパク質は、ミトコンドリア内で制御されている幾つかの経路において重要です。GTPは、ホルミルメチオニル-tRNA(F-met-tRNA)のリボソームへの結合におけるペプチド合成の開始に関与しています。また、ポリペプチド鎖の伸長にも関与しています。GTPは、チューブリンによって加水分解され、加水分解は微小管集合を伴います。
細胞外グアノシン5′-三リン酸(GTP)は、筋芽細胞分化のエンハンサーとして機能します。miRNAの筋原性制御因子調節において重要な役割を果たします。また、グアノシンが詰まったエクソソームの放出およびグアノシンベースの分子の分泌にも関与します。GTPはRNA合成の活性型前駆物質とみなされています。また、タンパク質の合成および局在化、シグナル伝達、視興奮およびホルモン作用において主要な役割を果たします。
調製ノート
製品番号G8877から調製されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
G9002-100MG:
G9002-25MG:
G9002-BULK:
G9002-VAR:
G9002-500MG:
G9002-10MG:
G9002-10MG-KC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
N B Sepuri et al.
The Journal of biological chemistry, 273(3), 1420-1424 (1998-01-27)
Protein import into the innermost compartment of mitochondria (the matrix) requires a membrane potential (delta psi) across the inner membrane, as well as ATP-dependent interactions with chaperones in the matrix and cytosol. The role of nucleoside triphosphates other than ATP
GTP (Guanosine Triphosphate)
Encyclopedia of Genetics, 900-901 (2001)
Jesús Mendieta et al.
Journal of molecular biology, 390(1), 17-25 (2009-05-19)
Bacterial cell division occurs through the formation of a protein ring (division ring) at the site of division, with FtsZ being its main component in most bacteria. FtsZ is the prokaryotic ortholog of eukaryotic tubulin; it shares GTPase activity properties
B Planas et al.
Neuroendocrinology, 61(6), 646-654 (1995-06-01)
The neuropeptide galanin (GAL) has been implicated in a variety of neuroendocrine functions and has been shown to be regulated by gonadal hormones in several brain regions. We have used slice binding and quantitative autoradiography techniques to determine whether the
RNA and Protein Synthesis
Medical Biochemistry, 563-591 (2002)