Merck
A8937
Sigma-Aldrich
アデノシン5′-三リン酸 二カリウム塩 二水和物
from microbial, ≥92% (HPLC)
別名:
5′-ATP-K2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14K2N5O13P3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
583.36 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
由来生物
microbial
品質水準
アッセイ
≥92% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
H2O: 50 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
[K+].[K+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2K/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1
InChI Key
YFPSRAQDZYNYPX-IDIVVRGQSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アデノシン5′-三リン酸(ATP)は、ミトコンドリア内で酸化的リン酸化により合成されます。
アプリケーション
アデノシン5′-三リン酸二カリウム塩水和物は、以下の用途に使用されています。
  • ヌクレオチド源としてのin vitro転写反応および2倍RNA結合緩衝液に
  • 粗細胞抽出物を校正するためのエネルギー溶液の成分として
  • オートファジー(自己貪食)の媒介におけるPK11195との依存性を調べるために
生物化学的/生理学的作用
アデノシン5′-三リン酸(ATP)は、in vivoでのエネルギー貯蔵および代謝の中心的な構成要素です。ATPは、呼吸、生合成反応、運動性、および細胞分裂などの、数多くの細胞プロセスに使用されています。ATPは、細胞シグナル伝達に関与する多くのキナーゼの基質であり、セカンドメッセンジャーcAMPを生成するアデニル酸シクラーゼの基質でもあります。ATPにより、代謝ポンプを駆動するための代謝エネルギーがもたらされます。代謝障害はATP欠乏症を引き起こします。キサンチンオキシドレダクターゼ阻害剤とイノシンを使用すれば、細胞内ATPレベルが改善されます。
P2プリン作動性アゴニストです。カルシウム活性化カリウムチャンネルの活性を増加させます。ATP依存性酵素系の基質です。
注意
安定性を最大限に高めるため、pH 3.5~6.8の溶液を凍結保存してください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A8937-5G:
A8937-VAR:
A8937-BULK:
A8937-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ca2+-dependent autophagy is enhanced by the pharmacological agent PK11195
Gastaldello A, et al.
Autophagy, 6(5), 607-613 (2010)
Protocols for implementing an Escherichia coli based TX-TL cell-free expression system for synthetic biology
Sun ZZ, et al.
Journal of Visualized Experiments, 7(79), e50762-e50762 (2013)
ATP synthesis and storage
Bonora M, et al.
Purinergic Signaling, 8, 343-357 (2012)
A molecular dynamics study of adenylyl cyclase: The impact of ATP and G-protein binding
Frezza E, et al.
PLoS ONE, 13(4), e0196207-e0196207 (2018)
RNA-protein UV-crosslinking Assay
Poria DK and Ray PS
Bio-protocol, 7(6), e2193-e2193 (2017)