Merck
A9501
Sigma-Aldrich
(−)-アデノシン3′5′-サイクリック一リン酸
≥98.5% (HPLC), powder, PKA activator
別名:
3′,5′-サイクリックAMP, cAMP, アデノシン 3′,5′-シクロリン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12N5O6P
CAS番号:
分子量:
329.21
Beilstein:
52645
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
(−)-アデノシン3′5′-サイクリック一リン酸, ≥98.5% (HPLC), powder
品質水準
アッセイ
≥98.5% (HPLC)
フォーム
powder
white
mp
260 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 10 mg/mL, clear, colorless (pH of aqueous solution is approx. 3.0. The sodium salt (A6885) is about 20× more soluble.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@@H]4COP(O)(=O)O[C@H]4[C@H]3O
InChI
1S/C10H12N5O6P/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(16)7-4(20-10)1-19-22(17,18)21-7/h2-4,6-7,10,16H,1H2,(H,17,18)(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
InChI Key
IVOMOUWHDPKRLL-KQYNXXCUSA-N
遺伝子情報
human ... OPRK1(4986)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
アデノシン3′,5′-サイクリック一りん酸は、
  • 胚性脊髄ニューロンにおける細胞培養培地のサプリメントとして
  • 潅流研究用リンゲル液の構成成分として
  • ヒト肺がん細胞株における神経内分泌分化を誘導するために使用されています。
生物化学的/生理学的作用
天然に存在する環状AMP依存性プロテインキナ-ゼ(PKA)の活性化因子です。cAMP/PKAシグナル伝達経路は細胞増殖を阻害し、分化を誘導し、アポト-シスを引き起こします。
天然に存在する環状AMP依存性プロテインキナ-ゼ(PKA)の活性化因子です。cAMPは、多くの系で、神経伝達物質誘導性またはホルモン誘導性の受容体刺激に関与する重要なセカンドメッセンジャ-です。cAMP/PKAシグナル伝達経路は細胞増殖を阻害し、分化を誘導し、アポト-シスを引き起こすことが知られています。
特徴および利点
この化合物は、ADME Toxと環状ヌクレオチドの研究で注目される主要な物質です。さらに多くの注目されるADME Tox環状ヌクレオチド生成物質をご覧ください。他の研究分野の生理活性小分子についてさらに詳しくお知りになりたいときはsigma.com/discover-bsmをクリックしてください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A9501-500MG:
A9501-25G:
A9501-VAR:
A9501-100MG:
A9501-25MG:
A9501-5G:
A9501-BULK:
A9501-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Generation of human brain region-specific organoids using a miniaturized spinning bioreactor
Qian X, et al.
Nature Protocols, 13(3), 565-565 (2018)
Neuroendocrine differentiation contributes to radioresistance development and metastatic potential increase in non-small cell lung cancer
Zhu R, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Cell Research, 1865(12), 1878-1890 (2018)
Linghai Yang et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(14), 4896-4904 (2014-04-04)
Striatal medium spiny neurons (MSNs) mediate many of the physiological effects of dopamine, including the regulation of feeding and motor behaviors. Dopaminergic inputs from the midbrain modulate MSN excitability through pathways that involve cAMP and protein kinase A (PKA), but
Tissue engineering the monosynaptic circuit of the stretch reflex arc with co-culture of embryonic motoneurons and proprioceptive sensory neurons
Guo X, et al.
Biomaterials, 33(23), 5723-5731 (2012)
Hengxiang Cui et al.
The Journal of biological chemistry, 289(50), 34871-34885 (2014-09-14)
Angiogenesis, the formation of new blood vessels from pre-existing ones, is essential for development, wound healing, and tumor progression. The VEGF pathway plays irreplaceable roles during angiogenesis, but how other signals cross-talk with and modulate VEGF cascades is not clearly
資料
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox