製品名
グアノシン 3′,5′-サイクリック一リン酸, ≥98% (HPLC), powder
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white
溶解性
0.2 M NaHCO3: 50 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC1=NC(=O)c2ncn(C3OC4COP(O)(=O)OC4C3O)c2N1
InChI
1S/C10H12N5O7P/c11-10-13-7-4(8(17)14-10)12-2-15(7)9-5(16)6-3(21-9)1-20-23(18,19)22-6/h2-3,5-6,9,16H,1H2,(H,18,19)(H3,11,13,14,17)
InChI Key
ZOOGRGPOEVQQDX-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
G7504-5MG:
G7504-VAR:
G7504-25MG:
G7504-100MG:
G7504-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox