アッセイ
≥96%
フォーム
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.[Na].NC1=NC(=O)N(C=C1)C2CC(O)C(COP(O)(=O)OP(O)(O)=O)O2
InChI
1S/C9H15N3O10P2.Na.H2O.H/c10-7-1-2-12(9(14)11-7)8-3-5(13)6(21-8)4-20-24(18,19)22-23(15,16)17;;;/h1-2,5-6,8,13H,3-4H2,(H,18,19)(H2,10,11,14)(H2,15,16,17);;1H2;
InChI Key
MNOALMYIRLFAQW-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
D7250-25MG:
D7250-BULK:
D7250-5MG:
D7250-10MG:
D7250-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)