Merck
P8296
Sigma-Aldrich
5-ホスホ-D-リボース 1-二リン酸 五ナトリウム塩
≥75% (HPLC)
別名:
α-D-リボシル二リン酸 5-リン酸 五ナトリウム塩, 5-ホスホ-α-D-リボシル二リン酸, 5-ホスホリボシル 1-ピロリン酸 五ナトリウム塩, P-Rib-PP, PRPP 五ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H8Na5O14P3
CAS番号:
分子量:
499.98
Beilstein:
6043637
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥75% (HPLC)
フォーム
powder
不純物
<18% water (Karl Fischer)
white
溶解性
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly yellow
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]1COP(O)([O-])=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C5H13O14P3.4Na/c6-3-2(1-16-20(8,9)10)17-5(4(3)7)18-22(14,15)19-21(11,12)13;;;;/h2-7H,1H2,(H,14,15)(H2,8,9,10)(H2,11,12,13);;;;/q;4*+1/p-4/t2-,3-,4-,5?;;;;/m1..../s1
InChI Key
QZAPPJHVNYCTAX-CKJQBBATSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
五ナトリウム塩は、モルモット空腸平滑筋細胞におけるムスカリン受容体カチオン電流と内部カルシウムとの関連を評価する研究において使用されています。 また、酵素Mur Dの細菌細胞壁生合成の阻害剤を検討する研究においても使用されています。
基質
ヌクレオチドの合成におけるホスホリボシルトランスフェラ-ゼの基質です。
アナリシスノート
オロチジン-5'-リン酸ピロホスホリラーゼとオロチジン-5'-リン酸デカルボキシラーゼの混合酵素を用いた分析系に基づく純度は75%以上です。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
STOT SE 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P8296-VAR:
P8296-100MG:4548174006955
P8296-BULK:
P8296-250MG:4548174006962
P8296-25MG:4548174006979
P8296-500MG:4548174006986
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
P Pacaud et al.
The Journal of physiology, 441, 477-499 (1991-09-01)
1. The action of carbachol, which activates muscarinic receptors, was studied in single patch-clamped cells where free internal calcium concentration in the cell (Cai2+) was estimated using the emission from the dye Indo-1. Cells were dialysed with potassium-free caesium solution
L D Gegnas et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 8(13), 1643-1648 (1999-01-05)
A series of transition-state analog inhibitors of the D-glutamic acid-adding enzyme (MurD) of bacterial peptidoglycan biosynthesis has been synthesized and evaluated for inhibition of the E. coli enzyme.
Nisreen Wahwah et al.
Scientific reports, 10(1), 19907-19907 (2020-11-18)
Cisplatin is a mainstay of cancer chemotherapy. It forms DNA adducts, thereby activating poly(ADP-ribose) polymerases (PARPs) to initiate DNA repair. The PARP substrate NAD+ is synthesized from 5-phosphoribose-1-pyrophosphate (PRPP), and we found that treating cells for 6 h with cisplatin reduced
Matthew Bratkowski et al.
Cell reports, 32(5), 107999-107999 (2020-08-07)
The NADase SARM1 is a central switch in injury-activated axon degeneration, an early hallmark of many neurological diseases. Here, we present cryo-electron microscopy (cryo-EM) structures of autoinhibited (3.3 Å) and active SARM1 (6.8 Å) and provide mechanistic insight into the tight regulation
Boyuan Wang et al.
Molecular cell, 80(1), 29-42 (2020-08-29)
(p)ppGpp is a nucleotide messenger universally produced in bacteria following nutrient starvation. In E. coli, ppGpp inhibits purine nucleotide synthesis by targeting several different enzymes, but the physiological significance of their inhibition is unknown. Here, we report the structural basis of