Merck
A9978
Sigma-Aldrich
AICAR
≥98% (HPLC), powder, AMPK activator
別名:
5-アミノイミダゾール-4-カルボキサミド 1-β-D-リボフラノシド, N1-(β-D-リボフラノシル)-5-アミノイミダゾール-4-カルボキサミド, アカデシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H14N4O5
CAS番号:
分子量:
258.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
AICAR, ≥98% (HPLC), powder
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
tan
mp
214-215 °C
溶解性
H2O: >7 mg/mL
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC(=O)c1ncn([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)c1N
InChI
1S/C9H14N4O5/c10-7-4(8(11)17)12-2-13(7)9-6(16)5(15)3(1-14)18-9/h2-3,5-6,9,14-16H,1,10H2,(H2,11,17)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
InChI Key
RTRQQBHATOEIAF-UUOKFMHZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アデノシン一リン酸タンパク質キナーゼ(AMPK)活性化剤5-アミノイミダゾール-4-カルボキサミドリボヌクレオチド(AICAR)は細胞エネルギーを調節します。AICARは脂質およびグルコースの代謝、炎症誘発性反応、サイトカイン産生、細胞増殖およびアポトーシスを調節します。AICARはラットの虚血または再灌流傷害および腎線維症を改善しますAICARは急性尿細管壊死を防ぎます。
アプリケーション
AICARは、JAK(チロシンタンパク質キナーゼ)/STAT(シグナル伝達物質および転写活性化物質)/SOCS(サイトカインシグナル伝達の抑制物質)経路を通してシスプラチン誘発性急性腎傷害を防ぐために使用されています。また、FapR(マロニル-CoA反応性細菌転写因子)-NLuc(ナノルシフィラーゼ)バイオセンサー活性のアッセイにも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
AMP-活性化プロテインキナ-ゼ(AMPK)は、エネルギ-利用率が低下したとき(細胞のAMP:ATP比の高いとき)、AMPによりに活性化され、同化過程を阻止するようにはたらく主要な代謝調節因子ですが、AICARは、このAMPKを活性化する細胞透過性のアクチベ-タ-です。in vivoでAICARを用いて薬理的にAMPKが活性化されると運動に似た状態を呈し、骨格筋によるインスリン非依存的なグルコ-ス取り込みが誘発されます。
特徴および利点
この化合物は、Kinase Phosphatase Biology(キナーゼホスファターゼ生物学)研究化合物成果です。ここをクリックして頂くと、他にも主要なKinase Phosphatase Biology製品をご覧いただけます。他の研究分野に使用される生物活性小分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmにアクセスしてください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A9978-VAR:
A9978-BULK:
A9978-25MG:
A9978-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hiroaki Sunaga et al.
Scientific reports, 9(1), 11841-11841 (2019-08-16)
Fibroblast growth factor 21 (FGF21) is a metabolic hormone having anti-oxidative and anti-hypertrophic effects. However, the regulation of FGF21 expression during acute myocardial infarction (AMI) remains unclear. We tested blood samples from 50 patients with AMI and 43 patients with
Genetically-encoded FapR-NLuc as a biosensor to determine malonyl-CoA in situ at subcellular scales
Du Y, et al.
Bioconjugate Chemistry (2019)
AICAR, an AMPK activator, protects against cisplatin-induced acute kidney injury through the JAK/STAT/SOCS pathway
Tsogbadrakh B, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications (2019)
Ai Ushiyama et al.
Biology of reproduction, 100(6), 1482-1491 (2019-02-06)
Despite knowledge that glucose metabolism is essential for the regulation of signaling cascades in the sperm that are pre-assembled into specific areas and function at multistage for fertilization, the physiological roles of glucose in avian sperm are poorly understood. Accumulated
Hongshun Wang et al.
Cell death & disease, 10(9), 627-627 (2019-08-21)
Oxysterol-binding protein like 2 (OSBPL2) was identified as a novel causal gene for autosomal dominant nonsyndromic hearing loss. However, the pathogenesis of OSBPL2 deficits in ADNSHL was still unclear. The function of OSBPL2 as a lipid-sensing regulator in multiple cellular
資料
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology