SML2578
A-769662
≥98% (HPLC)
別名:
4-Hydroxy-3-(2′-hydroxy-1,1′-biphenyl-4-yl)-6-oxo-6,7-dihydrothieno[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile, 4-Hydroxy-3-(2′-hydroxybiphenyl-4-yl)-6-oxo-6,7-dihydrothieno[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile, 6,7-Dihydro-4-hydroxy-3-(2′-hydroxy[1,1′-biphenyl]-4-yl)-6-oxothieno[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile, A 769662, A769662
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to very dark brown
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
[s]1c2[nH][c](c(c(c2c(c1)c3ccc(cc3)c4c(cccc4)O)O)C#N)=O
InChI
1S/C20H12N2O3S/c21-9-14-18(24)17-15(10-26-20(17)22-19(14)25)12-7-5-11(6-8-12)13-3-1-2-4-16(13)23/h1-8,10,23H,(H2,22,24,25)
InChI Key
CTESJDQKVOEUOY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
SML2578-5MG:
SML2578-VAR:
SML2578-BULK:
SML2578-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)