詳細
1,1-ジメチルビグアニド塩酸塩(メトホルミン)は強塩基です。明確な塩を形成し、遷移金属との優れた配位能力を持ち、高度に着色された二座キレート錯体を形成します。メトホルミン(MET)は、さまざまな形態で存在します。強酸溶液中では2プロトン化されて(H2MET)2+になり、弱酸中ではモノプロトン化されて(HMET)+になり、中性ではMETになり、強アルカリ溶液中では脱プロトン化された(MET)-になります。経口抗糖尿病薬です。メトホルミンの薬物動態が研究されています。ヒト血漿メトホルミンの測定は、単純なHPLC-UV法で説明されています。メトホルミンは、ヒトの血漿中活性グルカゴン様ペプチド-1(GLP-1)を増加させることが報告されています。
メトホルミンは、ヤシ油とメタノールのエステル交換反応のための有機塩基触媒として使用されます。
メトホルミンは、ヤシ油とメタノールのエステル交換反応のための有機塩基触媒として使用されます。
アプリケーション
1,1-ジメチルビグアニド塩酸塩は、この物質が持つ、血漿活性型グルカゴン様ペプチド-1(GLP-1)の分泌を亢進する役割を調べる研究で用いるのに適したビグアナイド試薬です。以下の化合物の合成に使用することができます。
- ビス(1,1-ジメチルビグアニド)銅(II)八水和物
- ビス(1,1-ジメチルビグアニド)ニッケル(II)
- 1,1-ジメチルビグアニジウムテトラブロモタリウム酸(III)
生物化学的/生理学的作用
メトホルミンは血糖値を低下させインスリン感受性を改善する抗糖尿病薬です。肝臓の糖新生の阻害を含め、その代謝効果には、少なくとも一部はLKB1-AMPK(AMP-活性化タンパク質キナーゼ)経路の活性化が介在します。この経路の活性化は癌細胞株におけるメトホルミンの抗増殖性およびアポトーシス促進性作用にも関与するように思われます。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D150959-BULK:
D150959-5G:
D150959-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bis (1, 1-dimethylbiguanido) nickel (II).
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 58(6), 272-274 (2002)
1,1-Dimethylbiguanidium tetrabromothallate (III).
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 58(11), m647-m649 (2002)
Biochemical and biophysical research communications, 298(5), 779-784 (2002-11-07)
Metformin was reported to increase plasma active glucagon-like peptide-1 (GLP-1) in humans. There are two possible mechanisms for this effect: (1) metformin inhibits dipeptidyl peptidase IV (DPPIV), an enzyme degrading GLP-1, and (2) metformin enhances GLP-1 secretion. To elucidate the
Bis (1,1-dimethylbiguanido) copper (II) octahydrate.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 58(5), 217-219 (2002)
The EMBO journal, 39(21), e105111-e105111 (2020-09-19)
Elevated ribosome biogenesis in oncogene-driven cancers is commonly targeted by DNA-damaging cytotoxic drugs. Our previous first-in-human trial of CX-5461, a novel, less genotoxic agent that specifically inhibits ribosome biogenesis via suppression of RNA polymerase I (Pol I) transcription, revealed single-agent