Merck
Y0001590
ジシアンジアミド
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
シアノグアニジン, ジシアノジアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2C(=NH)NHCN
CAS番号:
分子量:
84.08
Beilstein:
605637
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
metformin
メーカー/製品名
EDQM
mp
208-211 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC(=N)NC#N
InChI
1S/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6)
InChI Key
QGBSISYHAICWAH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
本製品は薬局方により製造・供給されており、ご発注ベースでお取り寄せとなります。また、その品質は薬局方により保証されています。SDSや製品情報に関する資料など、本製品に係る全てのサポート情報は薬局方よりの提供となります。詳しい情報やサポートは、Uissuing Pharmacopoeiaのウェブサイトよりご確認ください。(リンク後、該当の検索サイトへCatalogue Codeを入力しご確認ください)
アプリケーション
Metformin impurity A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
Y0001590-1EA:
Y0001590:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Changkyu Kim et al.
Nanoscale, 7(15), 6627-6635 (2015-03-21)
The realization of air-stable nanoparticles, well-formulated nanoinks, and conductive patterns based on copper is a great challenge in low-cost and large-area flexible printed electronics. This work reports the synthesis of a conductively interconnected copper structure via thermal sintering of copper
Peng Li et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 54(2), 574-577 (2014-11-15)
Self-assembly of a trigonal building subunit with diaminotriazines (DAT) functional groups leads to a unique rod-packing 3D microporous hydrogen-bonded organic framework (HOF-3). This material shows permanent porosity and demonstrates highly selective separation of C2H2/CO2 at ambient temperature and pressure.
Jon Draher et al.
Journal of chromatography. A, 1373, 106-113 (2014-12-02)
A method for the rapid quantification of 9 potential nitrogen-rich economic adulterants (dicyandiamide, urea, biuret, cyromazine, amidinourea, ammeline, amidinourea, melamine, and cyanuric acid) in five milk and soy derived nutritional ingredients, i.e. whole milk powder, nonfat dry milk, milk protein