APIファミリー
metformin
フォーム
solution
メーカー/製品名
EDQM
mp
170-173 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
mixture
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].CNC
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H
InChI Key
IQDGSYLLQPDQDV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Metformin impurity F EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
Y0001600:
Y0001600-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック