PHR1532
ジメチルアミン 塩酸塩
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
Dimethylamine hydrochloride, Dacarbazine impurity D (PhEur), Dimethylamine Hydrochloride
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0001600
APIファミリー
metformin
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 200 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
170-173 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].CNC
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H
InChI Key
IQDGSYLLQPDQDV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHR1532-200MG-PW:
PHR1532-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック