Merck
S0130
Sigma-Aldrich
ストレプトゾシン
≥75% α-anomer basis,≥98% (HPLC), powder, DNA alkylating agent
別名:
STZ, Streptozotocine, N-(メチルニトロソカルバモイル)-α-D-グルコサミン, ストレプトゾトシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H15N3O7
CAS番号:
分子量:
265.22
Beilstein:
2060675
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
ストレプトゾシン, ≥75% α-anomer basis, ≥98% (HPLC), powder
品質水準
アッセイ
≥75% α-anomer basis
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to light yellow
mp
121 °C (dec.) (lit.)
抗生物質活性スペクトル
neoplastics
作用機序
DNA synthesis | interferes
保管温度
−20°C
SMILES記法
CN(N=O)C(=O)N[C@H]1[C@@H](O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H15N3O7/c1-11(10-17)8(16)9-4-6(14)5(13)3(2-12)18-7(4)15/h3-7,12-15H,2H2,1H3,(H,9,16)/t3-,4-,5-,6-,7+/m1/s1
InChI Key
ZSJLQEPLLKMAKR-GKHCUFPYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ストレプトゾシン(STZ)は抗腫瘍性抗生物質です。このN-ニトロソ含有化合物は、膵島において一酸化窒素ドナーとして作用します。グルコサミンの単一分子に結合したメチルニトロソ尿素であり、ランゲルハンス島のβ細胞で高度に発現する細胞表面2型グルコース輸送体(GLUT2)に対して高い親和性を示します。ストレプトゾトシンは血液脳関門を通過できませんが、その代謝物は脳脊髄液中に通常認められます。
細胞培養培地中の生物学的半減期は約19分であることがわかっています。強力なメチル化剤であり、in vitroでDNAと相互作用してメチル化プリンを産生します。STZは、哺乳動物の膵臓のインスリン産生β細胞に対して特に毒性を示すためグルコース代謝に影響を及ぼす可能性があり、またグラム陰性菌に対する有効な抗生物質でもあます。DNA鎖のアルキル化や架橋結合によって微生物や哺乳類細胞におけるDNA合成を阻害し、哺乳類の細胞周期の全段階に影響を及ぼします。STZはヒトにおいて変異原性、発がん性を示すと考えられ、催奇形性を示す可能性があります。STZは、GLUT2グルコース輸送体を発現する神経内分泌腫瘍細胞株に対して細胞毒性を示します。
アプリケーション
ストレプトゾシンまたはストレプトゾトシンは、医学研究において、1 型糖尿病の誘導に使用されます。
生物化学的/生理学的作用
膵島において一酸化窒素ドナーとして働く N-ニトロソ含有化合物は、インスリン産生細胞の細胞死を誘導し、糖尿病の動物モデルを提供します。クロモソーム破壊を誘導する強力な DNA メチル化試薬です。 GLUT2 グルコーストランスポーターを発現する、神経内分泌腫瘍細胞株に対して毒性を示します。
その他情報
アノマー混合物
よく一緒に購入される製品
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S0130-BULK:
S0130-100MG:
S0130-500MG:
S0130-1G:
S0130-50MG:
S0130-5G:
S0130-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Housekeeping proteins: How useful are they in skeletal muscle
diabetes studies and muscle hypertrophy models?
Marco
Analytical Biochemistry, 504, 38-40 (2016)
Streptozocin
Papich MG
Saunders Handbook of Veterinary Drugs, 742-743 (2016)
The Streptozotocin-Induced Diabetic Nude Mouse Model: Differences between Animals from Different Sources
Melanie L Graham
Comparative Medicine, 61(4), 356-360 (2011)
Streptozocin
Papich MG
Journal of Separation Science, 742-743 (2016)
Acute stimulation of brain mu opioid receptors inhibits glucosestimulated
insulin secretion via sympathetic innervation
Eva Tuduri
Neuropharmacology, 110, 322-332 (2016)
資料
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.