安全性情報
C4980
Sigma-Aldrich
Anti-Calcium Channel (Cardiac α1C Subunit) (L-type of Voltage-gated Ca2+ Channel) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
lyophilized powder
化学種の反応性
rabbit, rat
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot (chemiluminescent): suitable
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
免疫原
N-terminal residues 1-46 of rabbit cardiac type α1C subunit fused to GST.
物理的形状
Lyophilized from PBS, pH 7.4, containing 1% BSA, and 0.05% sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C4980-.05ML:4548173343976
C4980-.2ML:4548173343983
C4980-VAR:
C4980-.2ML-PW:
C4980-BULK:
C4980-.05ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bruno Barcellos Jacobsen et al.
Arquivos brasileiros de cardiologia, 109(5), 432-439 (2017-10-27)
Different types of high-fat and/or high-energy diets have been used to induce obesity in rodents. However, few studies have reported on the effects observed at the initial stage of obesity induced by high-fat feeding on cardiac functional and structural remodelling.