572201
Streptozotocin
An N-nitroso-containing diabetogenic compound that acts as a nitric oxide donor in pancreatic islets. An antibiotic effective against Gram-negative bacteria. Causes DNA alkylation and DNA strand breaks in pancreatic islet cells.
別名:
Streptozotocin, 2-Deoxy-2-(3-methyl-3-nitrosoureido)-D-glucopyranose
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
crystalline solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
off-white to pale yellow
溶解性
water: soluble
微量陽イオン
heavy metals: ≤5 ppm
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
N(N=O)(C)C(=O)N[C@H]1[C@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O)CO)O
InChI
1S/C8H15N3O7/c1-11(10-17)8(16)9-4-6(14)5(13)3(2-12)18-7(4)15/h3-7,12-15H,2H2,1H3,(H,9,16)/t3-,4-,5-,6-,7+/m1/s1
InChI Key
ZSJLQEPLLKMAKR-GKHCUFPYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
警告
再構成
その他情報
Kwon, N.S., et al. 1994. FASEB J.8, 529.
Rasschaert, J., et al. 1992. Endocrinology130, 3522.
Bennett, R.A. and Pegg, A.E. 1981. Cancer Res.41, 2786.
Yamamoto, H., et al. 1981. Nature294, 284.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
572201-200GM:
US2572201-1GM:
572201-MG:
US2572201-250MG:
572201-3GM:
572201-250MG:
572201-1GM:
572201-25GM:
572201-1UNGM:
572201-0GM:
試験成績書(COA)