製品名
タモキシフェン, ≥99%
無菌性
(Not packaged in a sterile environment)
アッセイ
≥99%
mp
97-98 °C (lit.)
溶解性
H2O: insoluble <0.1% at 20 °C
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
2-propanol: soluble
DMSO: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
propylene glycol: soluble
抗生物質活性スペクトル
neoplastics
作用機序
enzyme | inhibits
オーガナイザー
AstraZeneca
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccccc2)c3ccc(OCCN(C)C)cc3
InChI
1S/C26H29NO/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)28-20-19-27(2)3/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3/b26-25-
InChI Key
NKANXQFJJICGDU-QPLCGJKRSA-N
遺伝子情報
human ... CYP1A2(1544) , EBP(10682) , ESR1(2099) , ESR2(2100) , ESRRA(2101)
rat ... Ar(24208) , Esr1(24890)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この非ステロイド系トリフェニルエチレン誘導体は腫瘍の増殖を抑制しますが、動物において発がん物質および催奇形物質であることが報告されています。さらに、タモキシフェンは、エストロゲン欠乏による骨量減少から骨を守り、血漿コレステロールを低下させる可能性があり、ラットにおいて肝臓の発がんへの関与が示唆されています。タモキシフェンのその他の作用には、インスリン様増殖因子の血漿中濃度の低下、がん細胞周囲の細胞に対する形質転換増殖因子β分泌の誘導、膜の流動性低下によると考えられる膜脂質過酸化の阻害などがあります。
アプリケーション
- 細胞生存率を評価するMTS(3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-5-(3-carboxymethoxyphenyl)-2-(4-sulfophenyl)-2H-tetrazolium)アッセイおよびクリスタルバイオレット染色アッセイ
- Dicer欠損が脂肪細胞の分化と機能に及ぼす影響を検討する目的で、Dicer条件付きマウスにDicerアブレーションを誘導するため
- T細胞系の急性リンパ芽球性白血病(T-ALL)由来のグルココルチコイド(GC)耐性細胞株Jurkatに対する生物学的影響を検討するため
- マウスにおけるエストロゲン受容体α(ERα)を介した視床下部-POAに対するタモキシフェン治療の生理学的作用を検討するため
- 遺伝子操作の目的でCreリコンビナーゼ活性を誘導するため
- マウス臓器におけるect2flox対立遺伝子の組換えを促進するため
- リポ多糖体(LPS)誘導性のミクログリアの活性化に対する影響を検討するため
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
調製ノート
保管および安定性
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
T5648-VAR:
T5648-100MG:
T5648-BULK:
T5648-5G:
T5648-250MG:
T5648-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
『オートファジーはがん細胞の薬剤耐性化を促進する』という記事を紹介します
We presents an article on Autophagy in Cancer Promotes Therapeutic Resistance
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
関連コンテンツ
Explore protein pathway analysis through chemical library screening, investigating protein interactions, and modulating signaling pathways with small molecules.
タンパク質パスウェイの解析は、創薬研究と医薬品開発の基本の一つです。ケミカルライブラリースクリーニング、タンパク質・酵素活性の調査、タンパク質パスウェイの低分子による調節など、タンパク質パスウェイの解析について紹介します。
Chromatograms
application for HPLC, application for SPEライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)