安全性情報
S5007
Sigma-Aldrich
Sunflower seed oil
from Helianthus annuus, liquid, emollient
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
ヒマワリ種油 Helianthus annuus(ヒマワリ)由来,
密度
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
品質水準
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Helianthus annuus由来のヒマワリ種子油には、飽和脂肪酸(パルミチン酸およびステアリン酸)、1価不飽和脂肪酸(オレイン酸)および多価不飽和酸(大部分はリノール酸)が含有されています。また、この食用油には、トコフェノールおよび植物ステロールなどの非グリセリド成分を含有しており、ビタミンとミネラルも豊富です。
アプリケーション
タモキシフェンおよび4-ヒドロキシタモキシフェンをマウスに投与するための媒体として、Helianthus annuus(ヒマワリ)由来のヒマワリ種子油が使用されました。
生物化学的/生理学的作用
ヒマワリ種子油は、ヒトの栄養摂取において最も頻繁に用いられる植物油の1つです。脂肪種子作物であるヒマワリ(Helianthus annuus)は、バイオディーゼル生産にも用いられています。ヒマワリ種子油は、化粧品の柔軟化粧水として用いられ、効果的なフェノール性抗酸化剤として機能します。ヒマワリ種子油のフィトステロールは、体内のコレステロール量の調節に役立ちます。したがって、ヒマワリ種子油は、ざ瘡、関節炎、および毛髪障害などの病的状態を治療するために使用できます。
補足的ハザード
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
動植物油類
危険等級III
Jan Code
S5007-1L:
S5007-250ML:
S5007-VAR:
S5007-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Rayan Naser et al.
Scientific reports, 6, 20230-20230 (2016-02-06)
Adult neural stem cells (aNSCs) are relatively quiescent populations that give rise to distinct neuronal subtypes throughout life, yet, at a very low rate and restricted differentiation potential. Thus, identifying the molecular mechanisms that control their cellular expansion is critical
Ethan G Hughes et al.
Nature neuroscience, 21(5), 696-706 (2018-03-21)
Oligodendrocyte generation in the adult CNS provides a means to adapt the properties of circuits to changes in life experience. However, little is known about the dynamics of oligodendrocytes and the extent of myelin remodeling in the mature brain. Using
Vegetable oils: Dietary importance
"Reference Module in Food Science (2016)
Mariya Tarazanova et al.
PloS one, 14(7), e0220048-e0220048 (2019-07-26)
Microbial surface properties are important for interactions with the environment in which cells reside. Surface properties of lactic acid bacteria significantly vary and some strains can form strong emulsions when mixed with a hydrocarbon. Lactococcus lactis NCDO712 forms oil-in-water emulsions
Andria R Robinson et al.
Redox biology, 17, 259-273 (2018-05-11)
Accumulation of senescent cells over time contributes to aging and age-related diseases. However, what drives senescence in vivo is not clear. Here we used a genetic approach to determine if spontaneous nuclear DNA damage is sufficient to initiate senescence in
資料
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research